Gel de silice, Pore size: 60 Å 0.062-0.105 mm (150-230 mesh)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
42727.30 42727.A1 42727.A7
42727.30EA 88.5 EUR InStock
42727.30 42727.A1 42727.A7
Gel de silice, Pore size: 60 Å 0.062-0.105 mm (150-230 mesh)
Gel de silice
CAS No.: 7631-86-9 Physical Form: -150+230 Mesh, S.A. 500-600m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011232
Column chromatography without applied pressure (gravity pulled)
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité