Gel de silice, Pore size: 60 Å 0.036-0.071 mm (215-400 mesh)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L14004.36 L14004.0B L14004.0E
L14004.36EA 61.4 EUR InStock
L14004.36 L14004.0B L14004.0E
Gel de silice, Pore size: 60 Å 0.036-0.071 mm (215-400 mesh)
Gel de silice
CAS No.: 7631-86-9 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Formule: SiO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,8493
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité