Gel de silice, Pore size: 60 Å (0.040-0.063 mm) pour la chromatographie sur colonne (230-400 mesh ASTM), Millipore®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.09385.1000 1.09385.2500 1.09385.9025
1.09385.1000EA 164 EUR InStock
1.09385.1000 1.09385.2500 1.09385.9025
Gel de silice, Pore size: 60 Å (0.040-0.063 mm) pour la chromatographie sur colonne (230-400 mesh ASTM), Millipore®
Gel de silice
Formule: SiO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH-value (10 % suspension) 6.5 - 7.5
Fe (Iron) ≤ 0.02 %
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement) 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm) 0.74 - 0.84 ml/g
Loss on drying (150 °C) ≤ 9.0 %
Particle Size (d10) 30 - 40 µm
Particle Size (d50) 55 - 65 µm
Particle Size (d90) 95 - 110 µm
The specific surface area and the pore volume are related to the raw material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité