Gel de silice, Pore size: 60 Å 220-440 mesh, Haute Pureté pour flash chromatographie, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
60738-1KG 60738-5KG
60738-1KGEA 191 EUR InStock
60738-1KG 60738-5KG
Gel de silice, Pore size: 60 Å 220-440 mesh, Haute Pureté pour flash chromatographie, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba57e6ec4d0e34e8a8ad0a79a90dabae1ccb96da&vid=52422449495151fabda800a32121e9a8bce78ac7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité