Carbone disulfure ≥99.9% (par GC), Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur. pour la spectrophotométrie dans l'IR, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Disulfure de carbone
31627-1LEA 124 EUR InStock
31627-1L
Carbone disulfure ≥99.9% (par GC), Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur. pour la spectrophotométrie dans l'IR, Riedel-de Haën™
Carbone disulfure
Beilstein Number: 1098293
RTECS Number: FF6650000
UNSPSC Code: 12190000
Formule: CS₂
MW: 76,14 g/mol
Point d'ébullition: 46 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -76 °C
Densité: 1,264 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011321
Numéro CAS: 75-15-0
ONU: 1131
ADR: 3,I
Merck Index: 13,01821
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/94/785394.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Density 2.67 (vs air)
Explosion Limit 50 %
Assay (GC) Min. 99.9 %
Boiling range 46 - 47 °C
Density (D 20/4) 1.262 - 1.263
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
H₂S + foreign org. S-comp. Max. 0.0001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.00025 %
Sulfite (as SO₂) Max. 0.001 %
Benzene Max. 0.001 %
Iodine consuming matters complying
APHA Max. 10
Autoignition Temperature 212 °F
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité