Carbone disulfure ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Disulfure de carbone
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.02214.1000EA 223 EUR InStock
1.02214.1000
Carbone disulfure ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Carbone disulfure
Formule: CS₂
MW: 76,14 g/mol
Point d'ébullition: 46,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –111,6 °C
Densité: 1,2632 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –30 °C
Numéro MDL: MFCD00011321
Numéro CAS: 75-15-0
ONU: 1131
ADR: 3 (6.1),I
Merck Index: 12,01859
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/94/785394.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2.1 g/l (20 °C)
Melting Point -111.6 °C
Molar Mass 76.13 g/mol
Boiling Point 46.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 398 hPa (20 °C)
Flash Point -30 °C
Explosion Limit 1 - 60 %(V)
Density 1.26 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 95 °C
Evaporation number 1.8
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité