Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Séléniure de plomb ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific

12840.18EA 0 EUR InStock
12840.18
Séléniure de plomb ≥99%
Séléniure de plomb


Formule: PbSe
MW: 286,16 g/mol
Point de fusion: 79,5…80 °C
Densité: 8,1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00016273
Numéro CAS: 12069-00-0
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité