Tellurure de plomb ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
88285.22EA 651 EUR InStock
88285.22 88285.14
Tellurure de plomb ≥99.999% (base métaux)
Tellurure de plomb
Formule: PbTe
MW: 334,8 g/mol
Point de fusion: 917 °C
Densité: 8,164
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016274
Numéro CAS: 1314-91-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,05446
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité