Tellurure de germanium ≥99.999%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
45461.03EA 87.6 EUR InStock
45461.03 45461.06
Tellurure de germanium ≥99.999%
Tellurure de germanium
Formule: GeTe
MW: 200,21 g/mol
Point de fusion: 725 °C
Densité: 6,14
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135541
Numéro CAS: 12025-39-7
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité