Tellurure d'étain ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
89186.09 89186.18
89186.09EA 132 EUR InStock
89186.09 89186.18
Tellurure d'étain ≥99.999% (base métaux)
Tellurure d'étain
Purity: 99.999% CAS No.: 12040-02-7 Molecular Formula: SnTe Formula Weight: 246.29 Physical Form: 3-12mm Pieces Density: 6.48 Melting Point: 780° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049543
Formule: SnTe
MW: 246,31 g/mol
Point de fusion: 780 °C
Densité: 6.48
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049543
Numéro CAS: 12040-02-7
EINECS: 234-914-8
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité