Tribromure de phosphore ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40191.14 40191.22
40191.14EA 70.6 EUR InStock
40191.14 40191.22
Tribromure de phosphore ≥99% (base métaux)
Tribromure de phosphore
Purity: 99% CAS No.: 7789-60-8 Molecular Formula: PBr3 Formula Weight: 270.70 Physical Form: Liquid Density: 2.852 Refractive Index: 1.697 Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Pungent Melting Point: -40° Boiling Point: 172.9° Solubility: Soluble in acetone and carbon disulfide. Decomposes in water and alcohol Beilstein Reference: 3903060 Merck Reference: 14,7357 UN No.: 1808 MDL No.: MFCD00011436
Formule: PBr₃
MW: 270,69 g/mol
Point d'ébullition: 172.9 °C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 2.852
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011436
Numéro CAS: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
ONU: 1808
ADR: 8,II
Merck Index: 14,7357
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité