Pentabromure de phosphore 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22481.14EA 99.1 EUR InStock
B22481.14 B22481.36 B22481.22
Pentabromure de phosphore 95%
Pentabromure de phosphore
Formule: PBr₅
MW: 430,49 g/mol
Point d'ébullition: 105…107 °C (déc.)
Point de fusion: ∼ 105 °C (déc.)
Densité: 3,61 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011437
Numéro CAS: 7789-69-7
ONU: 2691
ADR: 8,II
Merck Index: 14,7350
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité