Tribromure de phosphoryle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.21026.1000EA 874 EUR InStock
8.21026.9999 8.21026.1000 8.21026.5000 8.21026.0025 8.21026.0100 8.21026.0106
Tribromure de phosphoryle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tribromure de phosphoryle
Formule: Br₃OP
MW: 286,69 g/mol
Point d'ébullition: 193 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52…55 °C
Densité: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00036298
Numéro CAS: 7789-59-5
ONU: 1939
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07505
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 48 - 56 °C
Molar Mass 286.68 g/mol
Boiling Point 192 °C (1013 hPa) decomposes
Density 2.82 g/cm3
Synonyms Phosphorus oxide tribromide, Phosphorus oxybromide
Hill Formula Br3OP
Chemical Formula POBr3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité