Antimoine (III) chlorure ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
401370050 401371000 401375000 401370025
ACRO401370050EA 33.4 EUR InStock
ACRO401370050 ACRO401371000 ACRO401375000 ACRO401370025
Antimoine (III) chlorure ACS
Antimony (III) chloride
Formule: SbCl₃
Point d'ébullition: 223 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 73 °C
Densité: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011212
Numéro CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
ONU: 1733
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00713
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Semitransparent colorless Adhering crystals (May have a pink hue)
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.02 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in chloroform)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité