Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Antimoine (III) chlorure ≥99.999% (base métaux), Puratronic®

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Antimoine trichlorureTrichlorure d'antimoine

40372.04EA 73.7 EUR InStock
40372.04
Antimoine (III) chlorure ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Antimoine (III) chlorure


Formule: SbCl₃
MW: 228,12 g/mol
Point d'ébullition: 223,5 °C
Point de fusion: 73,4 °C
Densité: 3,14
Numéro MDL: MFCD00011212
Numéro CAS: 10025-91-9
ONU: 1733
ADR: 8,II
Merck Index: 14,707
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité