Antimoine (III) chlorure ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Antimony trichloride
A11944.0E A11944.22 A11944.36
A11944.0EEA 399 EUR InStock
A11944.0E A11944.22 A11944.36
Antimoine (III) chlorure ≥99%
Antimony (III) chloride
Purity: 99+% CAS No.: 10025-91-9 Molecular Formula: SbCl3 Formula Weight: 228.11 Odour: Pungent Melting Point: 73.4° Boiling Point: 223.5° Merck Reference: 14,707 UN No.: 1733 MDL No.: MFCD00011212
Formule: SbCl₃
MW: 228,12 g/mol
Point d'ébullition: 223.5 °C
Point de fusion: 73.4 °C
Densité: 3.14
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011212
Numéro CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
ONU: 1733
ADR: 8,II
Merck Index: 14,707
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité