Bismuth (III) chlorure, anhydre ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Trichlorure de bismuth
17115.22EA 305 EUR InStock
17115.22 17115.14 ABCRAB203979.0025
Bismuth (III) chlorure, anhydre ≥99.9% (base métaux)
Bismuth (III) chlorure
Catalysts for organic reactions, preparation of Bi salts
Formule: BiCl₃
MW: 315,34 g/mol
Point d'ébullition: ∼430 °C (subl.)
Point de fusion: 230…232 °C
Densité: 4,75
Numéro MDL: MFCD00003461
Numéro CAS: 7787-60-2
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1262
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité