Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bismuth (III) chlorure, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Attention
Synonyms: Trichlorure de bismuth

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

1.12403.0100EA 118 EUR InStock
1.12403.9999 1.12403.0100
Bismuth (III) chlorure, Sigma-Aldrich®
Bismuth (III) chlorure


Formule: BiCl₃
MW: 315,34 g/mol
Point d'ébullition: 447 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 232 °C
Densité: 4,75 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003461
Numéro CAS: 7787-60-2
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01261
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble,Hydrolysis
Melting Point 230 - 232 °C
Molar Mass 315.33 g/mol
Boiling Point 447 °C (1013 hPa)
Density 4.75 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid,Hydrolysis


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité