Trichlorure de phosphore 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Phosphorus trichloride
169480010 169480050 169482500
ACRO169480010EA 101 EUR InStock
ACRO169480010 ACRO169480050 ACRO169482500
Trichlorure de phosphore 99%
Trichlorure de phosphore
Formule: Cl₃P
MW: 137,33 g/mol
Point d'ébullition: 76 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1.57 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011438
Numéro CAS: 7719-12-2
EINECS: 231-749-3
ONU: 1809
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07515
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Titration Argentometric ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Iron (Fe) ≤10 ppm
Impurity ≤1 % POCl3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité