Trichlorure de phosphore pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Phosphorus trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22322.0100 8.22322.0500 8.22322.1000
8.22322.0100EA 76.4 EUR InStock
8.22322.0100 8.22322.0500 8.22322.1000
Trichlorure de phosphore pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Trichlorure de phosphore
Formule: Cl₃P
MW: 137,33 g/mol
Point d'ébullition: 76 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011438
Numéro CAS: 7719-12-2
EINECS: 231-749-3
ONU: 1809
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 12,07515
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité