Pentachlorure de phosphore ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
11849.14 11849.22
11849.14EA 166 EUR InStock
11849.14 11849.22
Pentachlorure de phosphore ≥99.99% (base métaux)
Pentachlorure de phosphore
Purity: 99.998% CAS No.: 10026-13-8 Molecular Formula: PCl5 Formula Weight: 208.24 Physical Form: Solid Density: 2.114 Appearance: Yellow Odour: Pungent Melting Point: 162° subl. Merck Reference: 14,7351 UN No.: 1806 MDL No.: MFCD00011439
Formule: Cl₅P
MW: 208,24 g/mol
Point de fusion: 162 °C (subl.)
Densité: 2.114
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011439
Numéro CAS: 10026-13-8
EINECS: 233-060-3
ONU: 1806
ADR: 8,II
Merck Index: 14,7351
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité