Pentachlorure de phosphore pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22340.1000EA 121 EUR InStock
8.22340.9999 8.22340.1000 8.22340.0100 8.22340.9025 8.22340.0500
Pentachlorure de phosphore pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Pentachlorure de phosphore
Formule: Cl₅P
MW: 208,24 g/mol
Point de fusion: ∼148 °C
Densité: 3,6 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011439
Numéro CAS: 10026-13-8
ONU: 1806
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07508
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble,(decomposition)
Melting Point 148 °C
Molar Mass 208.24 g/mol
Boiling Point 167 °C (decomposition)
Vapor Pressure 0.016 hPa (20 °C)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité