di-Phosphore pentaoxyde ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
21411.296EA 75 EUR InStock
21411.296 21411.230
di-Phosphore pentaoxyde ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
di-Phosphore pentaoxyde
Formule: P₂O₅
Point de fusion: 562 °C
Densité: 2.253 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011440
Numéro CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
ONU: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Reducing substances (as P2O3) Max. 0.02 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 150 ppm
Cd (Cadmium) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Mn (Manganese) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Ni (Nickel) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité