Tritellurure de diarsenic ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
41708.06EA 185 EUR InStock
41708.06 41708.14
Tritellurure de diarsenic ≥99.999% (base métaux)
Tritellurure de diarsenic
Formule: As₂Te₃
MW: 532,64 g/mol
Point de fusion: 381 °C
Densité: 6,50
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014167
Numéro CAS: 12044-54-1
ONU: 1557
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité