Ammonium nitrate ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
21280.293EA 62.3 EUR InStock
21280.293 21280.260 21280.460
Ammonium nitrate ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Ammonium nitrate
Formule: NH₄NO₃
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169 °C
Densité: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011425
Numéro CAS: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
ONU: 1942
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00538
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0 %
pH (25°C; 5 %) 4.5 - 6.0
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Residue on ignition Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 3 ppm
NO2 (Nitrite) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité