Perrhenate d'ammonium ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
11410.04 11410.09 11410.18
11410.04EA 78.9 EUR InStock
11410.04 11410.09 11410.18
Perrhenate d'ammonium ≥99% (base métaux)
Perrhenate d'ammonium
Purity: 99+% CAS No.: 13598-65-7 Molecular Formula: H4NO4Re Formula Weight: 268.24 Physical Form: Powder Density: 3.97 Appearance: White Melting Point: dec. UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00012377
Formule: H₄NO₄Re
MW: 268,24 g/mol
Point de fusion: Dec.
Densité: 3.97
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012377
Numéro CAS: 13598-65-7
EINECS: 237-075-6
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité