Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétraoxyde de diammonium et de tellure ≥99.5%

Fournisseur: Thermo Scientific

14487.09EA 96.3 EUR InStock
14487.09
Tétraoxyde de diammonium et de tellure ≥99.5%
Tétraoxyde de diammonium et de tellure


Formule: H₈N₂O₄Te
MW: 227,67 g/mol
Densité: 3,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015964
Numéro CAS: 13453-06-0
ONU: 3284
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité