Séléniure de triphénylphosphine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18054.0050EA 140 EUR InStock
8.18054.9999 8.18054.0050
Séléniure de triphénylphosphine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Séléniure de triphénylphosphine
Formule: C₁₈H₁₅PSe
MW: 341,25 g/mol
Point de fusion: 186…189 °C
Numéro MDL: MFCD00013477
Numéro CAS: 3878-44-2
ONU: 3467
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 186 - 189 °C
Molar Mass 341.25 g/mol
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité