Tétrachlorure de tellure ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tellurium(IV) chloride
12284.14 12284.22
12284.14EA 160 EUR InStock
12284.14 12284.22
Tétrachlorure de tellure ≥99.9% (base métaux)
Tétrachlorure de tellure
Purity: 99.9% CAS No.: 10026-07-0 Molecular Formula: Cl4Te Formula Weight: 269.41 Physical Form: Crystalline Density: 3.01 Appearance: Yellow Odour: Pungent Melting Point: 224° Boiling Point: 380° Solubility: Decomposes in water forming TeO2 and HCl Merck Reference: 14,9126 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011262
Formule: Cl₄Te
MW: 269,41 g/mol
Point d'ébullition: 380 °C
Point de fusion: 224 °C
Densité: 3.01
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011262
Numéro CAS: 10026-07-0
EINECS: 233-055-6
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9126
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité