Sélénium dioxyde ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Dioxyde de sélénium
10854.06EA 120 EUR InStock
10854.06 10854.14
Sélénium dioxyde ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Sélénium dioxyde
Formule: SeO₂
MW: 110,96 g/mol
Point de fusion: 340…350 °C (subl.)
Densité: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003562
Numéro CAS: 7446-08-4
ONU: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,8434
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité