Dioxyde de tellure 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
222590500 222592500
ACRO222590500EA 105 EUR InStock
ACRO222590500 ACRO222592500
Dioxyde de tellure 99+%
Tellurium dioxide
Formule: O₂Te
MW: 159,6 g/mol
Point d'ébullition: 1245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 733 °C
Densité: 5,6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011263
Numéro CAS: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
ONU: 3077
Merck Index: 14,09123
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Assay ≥99.0 % (TeO2)
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité