Diséléniure de diphényle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Diphényle diséléniure
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18061.0005EA 64.2 EUR InStock
8.18061.9999 8.18061.0005
Diséléniure de diphényle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Diséléniure de diphényle
Formule: C₁₂H₁₀Se₂
MW: 312,13 g/mol
Point d'ébullition: 377 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58…61 °C
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003001
Numéro CAS: 1666-13-3
ONU: 3283
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 58 - 61 °C
Molar Mass 312.13 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité