Ditellurure de diphényle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
301840010 301840050
ACRO301840010EA 49.2 EUR InStock
ACRO301840010 ACRO301840050
Ditellurure de diphényle 97%
Ditellurure de diphényle
Formule: C₁₂H₁₀Te₂
MW: 409,41 g/mol
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192106
Numéro CAS: 32294-60-3
EINECS: 250-982-1
ONU: 3284
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité