Difluorure de xenon ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Xénon difluorure
39739.09EA 817 EUR InStock
39739.09 39739.04 39739.18
Difluorure de xenon ≥99.5% (base métaux)
Difluorure de xenon
Fluorinating agent
Formule: F₂Xe
MW: 169,29 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 127…129 °C
Densité: 4,32
Numéro MDL: MFCD00040538
Numéro CAS: 13709-36-9
ONU: 3087
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,10072
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité