Difluorure de xenon pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Xenon(II) fluoride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18888.0001 8.18888.0005
8.18888.0001EA 225 EUR InStock
8.18888.0001 8.18888.0005
Difluorure de xenon pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Difluorure de xenon
Formule: F₂Xe
MW: 169,29 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C (1013 hPa)
Densité: 4.32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040538
Numéro CAS: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
ONU: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Merck Index: 14,10072
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 130 - 135 °C (sublimed)
Molar Mass 169.29 g/mol
Vapor Pressure 3.8 hPa (25 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité