1-Indanone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11056.06 A11056.14 A11056.22 A11056.36
A11056.06EA 29.1 EUR InStock
A11056.06 A11056.14 A11056.22 A11056.36
1-Indanone ≥99%
1-Indanone
Purity: 99+% CAS No.: 83-33-0 Molecular Formula: C9H8O Formula Weight: 132.16 Flash Point: 113°(235°F) Melting Point: 38-42° Boiling Point: 243-245° Beilstein Reference: 507957 MDL No.: MFCD00003785
Formule: C₉H₈O
Point d'ébullition: 243…245 °C
Point de fusion: 38…42 °C
Densité: 1.103
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003785
Numéro CAS: 83-33-0
EINECS: 201-470-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité