5,6-Diméthoxy-1-indanone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
B25559.06 B25559.14
B25559.06EA 75.7 EUR InStock
B25559.06 B25559.14
5,6-Diméthoxy-1-indanone ≥97%
5,6-Diméthoxy-1-indanone
Purity: 97% CAS No.: 2107-69-9 Molecular Formula: C11H12O3 Formula Weight: 192.21 Melting Point: 118-120° MDL No.: MFCD00003790
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 118…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003790
Numéro CAS: 2107-69-9
EINECS: 218-287-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité