5,6-Diméthoxy-1-indanone
Fournisseur: Molekula
MOLE14744935-5GEA 0 EUR InStock
MOLE14744935-5G
5,6-Diméthoxy-1-indanone
5,6-Diméthoxy-1-indanone
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 120 °C
Numéro MDL: MFCD00003790
Numéro CAS: 2107-69-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité