1,3-Indanedione ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,3-Indanedione, Indan-1,3-dione, 1H-Indene-1,3(2H)-dione
A12206.06 A12206.14 A12206.22
A12206.06EA 38 EUR InStock
A12206.06 A12206.14 A12206.22
1,3-Indanedione ≥97%
1,3-Indanedione
Purity: 97% CAS No.: 606-23-5 Molecular Formula: C9H6O2 Formula Weight: 146.15 Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 1210061
Formule: C₉H₆O₂
MW: 146,15 g/mol
Point d'ébullition: 283 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 128…132 °C
Densité: 1.370
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003779
Numéro CAS: 606-23-5
EINECS: 210-109-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité