1,3-Indanedione
Fournisseur: Molekula
MOLE59546457-25GEA 0 EUR InStock
MOLE59546457-25G
1,3-Indanedione
1,3-Indanedione
Formule: C₉H₆O₂
MW: 146,15 g/mol
Point d'ébullition: 283 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 129…132 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (21 °C)
Numéro MDL: MFCD00003779
Numéro CAS: 606-23-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité