2-Aminoindane
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
SB01761.0001 SB01761.0010 SB01761DA SB01761EA
MAYBSB01761.0001EA 0 EUR InStock
MAYBSB01761.0001 MAYBSB01761.0010 MAYBSB01761DA MAYBSB01761EA
2-Aminoindane
2-Aminoindane
Formule: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082597
Numéro CAS: 2975-41-9
EINECS: 221-021-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité