5-Aminoindane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Aminoindane
L02504.09 L02504.18
L02504.09EA 82.9 EUR InStock
L02504.09 L02504.18
5-Aminoindane ≥98%
5-Aminoindan
Purity: 98+% CAS No.: 24425-40-9 Molecular Formula: C9H11N Formula Weight: 133.19 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 32-37° Boiling Point: 248-250° Beilstein Reference: 2082278 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00003803
Formule: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Point d'ébullition: 248…250 °C
Point de fusion: 32…37 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003803
Numéro CAS: 24425-40-9
EINECS: 246-241-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité