5-Indanol
Fournisseur: Molekula
MOLEM65355411EA 0 EUR InStock
MOLEM65355411
5-Indanol
5-Indanol
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51…53 °C
Numéro MDL: MFCD00003802
Numéro CAS: 1470-94-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité