Indane 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydro-1H-indene, Indan
292480050 292481000 292485000
ACRO292480050EA 37.8 EUR InStock
ACRO292480050 ACRO292481000 ACRO292485000
Indane 95%
Indane
Formule: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 176.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –51 °C
Densité: 0.96 g/cm³
Point d'éclair: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003795
Numéro CAS: 496-11-7
EINECS: 207-814-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04956
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité