Indane 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-Dihydro-1H-indene, Indan
B21442.AP B21442.0F B21442.AE
B21442.APEA 186 EUR InStock
B21442.AP B21442.0F B21442.AE
Indane 95%
Indane
Purity: 95% CAS No.: 496-11-7 Molecular Formula: C9H10 Formula Weight: 118.18 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.5370 Melting Point: -51° Boiling Point: 175-177° Beilstein Reference: 1904376 Merck Reference: 14,4931 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00003795
Formule: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 175…177 °C
Point de fusion: –51 °C
Densité: 0.962
Point d'éclair: 50 °C (122 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003795
Numéro CAS: 496-11-7
EINECS: 207-814-7
ONU: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 14,4931
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité