4-Bromoisoquinoleine
Fournisseur: Molekula
MOLE17966472-25GEA 0 EUR InStock
MOLE17966472-25G
4-Bromoisoquinoleine
4-Bromoisoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…42,5 °C
Numéro MDL: MFCD00006904
Numéro CAS: 1532-97-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité