Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromoisoquinoleine ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific

L19632.03EA 80.8 EUR InStock
L19632.03 L19632.06
5-Bromoisoquinoleine ≥98%
5-Bromoisoquinoleine


Formule: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Point d'ébullition: 95…97 °C (0,1 mmHg)
Point de fusion: 81…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646405
Numéro CAS: 34784-04-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité