1-Hydroxyisoquinoleine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Isocarbostyril, 1-Hydroxyisoquinoline
H29124.09 H29124.03
H29124.09EA 194 EUR InStock
H29124.09 H29124.03
1-Hydroxyisoquinoleine ≥97%
1-Hydroxyisoquinoleine
Purity: 97% CAS No.: 491-30-5 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: 212-215° MDL No.: MFCD00006899
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point de fusion: 212…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006899
Numéro CAS: 491-30-5
EINECS: 207-732-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité