3-Isoquinoléinol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19428.06EA 303 EUR InStock
L19428.06 L19428.03
3-Isoquinoléinol ≥99%
3-Isoquinoléinol
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point de fusion: ∼ 250 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075524
Numéro CAS: 7651-81-2
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité