Trifluorure de lanthane, anhydre ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Lanthanum trifluoride
11273.18 11273.30
11273.18EA 166 EUR InStock
11273.18 11273.30
Trifluorure de lanthane, anhydre ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trifluorure de lanthane
Purity: 99.99% CAS No.: 13709-38-1 Molecular Formula: F3La Formula Weight: 195.90 Physical Form: Crystalline Density: 5.936 Melting Point: 1493° MDL No.: MFCD00011073
Formule: F₃La
MW: 195,9 g/mol
Point d'ébullition: ∼2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1493 °C
Densité: 5.936
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011073
Numéro CAS: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité